Läs mer
7-Hydroxy-4-(trifluormetyl)kumarin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin |
| CAS | 575-03-1 |
| Molekylformel | C10 H5 F3 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H5F3O3/c11-10(12,13)7-4-9(15)16-8-3-5(14)1-2-6(7)8/h1-4,14H |
| LEDER | Oc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 7-hydroxy-4-(trifluormetyl)kromen-2-on |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.14 |
| Formel vikt | 230.0191 |