Läs mer
7-Hydroxy-4-(trifluormetyl)kumarin, TRC
Produktkod. 30395481
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30395481 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30395481 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9715502.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
CAS 575-03-1
Molekylformel C10 H5 F3 O3
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C10H5F3O3/c11-10(12,13)7-4-9(15)16-8-3-5(14)1-2-6(7)8/h1-4,14H
LEDER Oc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 7-hydroxy-4-(trifluormetyl)kromen-2-on
Molekylvikt (g/mol) 230.14
Formel vikt 230.0191