Läs mer
7-Hydroxy-5-metoxi-4-metyl-6-[2-[(2RS)-2-metyl-5-oxotetrahydrofuran-2-yl]etyl]isobenzofuran-1(3H)-one, Mikromol™
Produktkod. 30049799
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30049799 25 mg
1 options
Produktkod. 30049799 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1001.080025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
7-Hydroxy-5-metoxi-4-metyl-6-[2-[(2RS)-2-metyl-5-oxotetrahydrofuran-2-yl]etyl]isobensofuran-1(3H)-ett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-[(2RS)-2-methyl-5-oxotetrahydrofuran-2-yl]ethyl]isobenzofuran-1(3H)-one
CAS 26675-76-3
Analyt- eller komponentnamn 7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-[(2RS)-2-methyl-5-oxotetrahydrofuran-2-yl]ethyl]isobenzofuran-1(3H)-one
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H20 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Mycophenolate Mofetil Imp. H (EP), Mycophenolate Sodium Imp. A (EP), Mycophenolate Imp. A (EP), Mycophenolate Mofetil USP Related Compound B, Mycophenolate Mofetil USP RC B, 7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-[(2RS)-2-methyl-5-oxotetrahydrofuran-2-yl]ethyl]isobenzofuran-1(3H)-one, Mycophenolate Mofetil Related Compound B, Mycophenolate Mofetil Impurity H, Mycophenolate Sodium Impurity A, Mycophenolate Impurity A
InChI formel InChI=1S/C17H20O6/c1-9-11-8-22-16(20)13(11)14(19)10(15(9)21-3)4-6-17(2)7-5-12(18)23-17/h19H,4-8H2,1-3H3
LEDER COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1CCC3(C)CCC(=O)O3
IUPAC-namn 7-hydroxy-5-metoxi-4-metyl-6-[2-(2-metyl-5-oxooxolan-2-yl)etyl]-3H-2-benzofuran-1-one
Molekylvikt (g/mol) 320.34
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 320,126 g/mol