Läs mer
7-Hydroxy-5-metoxi-4-metyl-6-[2-(tetrahydro-2-metyl-5-oxo-2-furanyl)etyl]-1(3H)-isobensofuranon, TRC
Produktkod. 30403176
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30403176 50 mg
30396447 5 mg
30395214 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30403176 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH80508550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26675-76-3
Molekylformel C17 H20 O6
Molekylvikt (g/mol) 320.34
Synonym 1(3H)-Isobenzofuranone, 7-hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-(tetrahydro-2-methyl-5-oxo-2-furanyl)ethyl]- (9CI), Phthalide, 7-hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-(tetrahydro-2-methyl-5-oxo-2-furyl)ethyl]- (8CI), 7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-[(2RS)-2-methyl-5-oxotetrahydrofuran-2-yl]ethyl]isobenzofuran-1(3H)-one, Mycophenolate Mofetil Imp. H (EP), Mycophenolate Sodium Imp. A (EP), Mycophenolic Acid Lactone
IUPAC-namn 7-hydroxy-5-metoxi-4-metyl-6-[2-(2-metyl-5-oxooxolan-2-yl)etyl]-3H-2-benzofuran-1-one
LEDER COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1CCC3(C)CCC(=O)O3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Hydroxy-5-methoxy-4-methyl-6-[2-[(2RS)-2-methyl-5-oxotetrahydrofuran-2-yl]ethyl]isobenzofuran-1(3H)-one
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20O6/c1-9-11-8-22-16(20)13(11)14(19)10(15(9)21-3)4-6-17(2)7-5-12(18)23-17/h19H,4-8H2,1-3H3
Formel vikt 320.126