Läs mer
7-Hydroxy-5-metyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin, 98 %
Produktkod. 11418367
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418367 100 g 100g
11408367 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11418367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18438.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2503-56-2 | C6H6N4O | 150,141 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2503-56-2
Molekylformel C6H6N4O
MDL-nummer MFCD00005555
InChI-nyckel INVVMIXYILXINW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-1,2,4 triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol, 7-hydroxy-5-methyl-1,3,4-triazaindolizine, methyl hydroxytriazaindolizine, 1,2,4 triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol, 5-methyl, 5-methyl-7-hydroxy-1,3,4-triazaindolizine, 5-methyl-1h-1,2,4 triazolo 1,5-a pyrimidin-7-one, 5-methyl-s-triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol, s-triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol, 5-methyl, 5-methyl-1,2,4-triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol, 5-methyl 1,2,4 triazolo 1,5-a pyrimidin-7-ol
PubChem CID 75629
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Hydroxy-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Smältpunkt 281°C to 285°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 609440
LEDER CC1=CC(=O)N2C(=N1)N=CN2
IUPAC-namn 5-metyl-lH-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-on
Molekylvikt (g/mol) 150.141
Formel vikt 150.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.