Läs mer
7-Hydroxy-6-metoxi-3,4-dihydroisoquinolin (~90 % via HPLC), TRC
Produktkod. 30400199
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30400199 1 g
1 options
Produktkod. 30400199 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH7147951G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline
CAS 4602-73-7
Molekylformel C10H11NO2
Kvantitet 1 g
Synonym 3,4-Dihydro-6-methoxy-7-isoquinolinol, 6-Methoxy-7-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline, NSC 627589
InChI formel InChI=1S/C10H11NO2/c1-13-10-5-7-2-3-11-6-8(7)4-9(10)12/h4-6,12H,2-3H2,1H3
LEDER COc1cc2CCN=Cc2cc1O
IUPAC-namn 6-metoxi-3,4-dihydroisoquinolin-7-ol
Molekylvikt (g/mol) 177.2
Formel vikt 177.079