Läs mer
7-hydroxi-6-metoxi-3,4-dihydroisokinolin, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10540892 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10540892 250 mg Glasflaska 250mg
10119931 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10540892 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 277822500
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 4602-73-7
Molekylformel C10H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 177.2
MDL-nummer MFCD00143517
InChI-nyckel UQBWYWCIBNWMPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline, 6-methoxy-3,4-dihydro-7-isoquinolinol, 6-methoxy-7-hydroxy-3,4-dihydroisoquinoline, 3,4-dihydro-7-hydroxy-6-methoxyisoquinoline, 6-methoxy-7-hydroxy-3,4-dihydro-isoquinoline, 7-isoquinolinol, 3,4-dihydro-6-methoxy, pubchem12735, ksc496q9t, 7-hydroxy-6-methoxy-3?4-dihydroisoquinoline, 3,4-dihydro-7-hydroxy-6-methoxy-isoquinoline
PubChem CID 363043
IUPAC-namn 6-metoxi-3,4-dihydroisokinolin-7-ol
LEDER COC1=C(C=C2C=NCCC2=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Hydroxy-6-methoxy-3, 4-dihydroisoquinoline
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 187 °C till 191 °C
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i varmt vatten. Andra lösligheter: lösliga i kloroform, etanol, metanol och het, etylacetat
Formel vikt 177.2
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 7-Hydroxy-6-methoxy-3,4-dihydroisoquinoline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.