Läs mer
7-Hydroxy Amoxapine-d8, TRC
Produktkod. 30398318
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30398318 10 mg
30397622 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30398318 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH79780210MG
Denna artikel kan inte returneras. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1216833-74-7
Molekylformel C17H8D8ClN3O2
Molekylvikt (g/mol) 337.83
Synonym 2-Chloro-11-(1-piperazinyl-d8)-dibenz[b,f][1,4]oxazepin-7-ol, 7-Hydroxyamoxapin-d8
IUPAC-namn 8-chloro-6-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriopiperazin-1-yl)benzo[b][1,4]benzoxazepin-2-ol
LEDER [2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C2=Nc3ccc(O)cc3Oc4ccc(Cl)cc24)C1([2H])[2H]
Specifica
Kemiskt namn eller material 7-Hydroxy Amoxapine-d8
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H16ClN3O2/c18-11-1-4-15-13(9-11)17(21-7-5-19-6-8-21)20-14-3-2-12(22)10-16(14)23-15/h1-4,9-10,19,22H,5-8H2/i5D2,6D2,7D2,8D2
Formel vikt 337.1433
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.