Läs mer
7-Hydroxy Amoxapine, TRC
Produktkod. 17984515
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17984515 1 mg
30132405 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17984515 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH7978001MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37081-76-8
Molekylvikt (g/mol) 329.78
IUPAC-namn 8-chloro-6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4]benzoxazepin-2-ol
LEDER Oc1ccc2N=C(N3CCNCC3)c4cc(Cl)ccc4Oc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Hydroxy Amoxapine
Molekylformel (2S,3S,5R)-3-methyl-4,4,7-trioxo-3-(triazol-1-ylmethyl)-4λ^{6}-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C17H16ClN3O2/c18-11-1-4-15-13(9-11)17(21-7-5-19-6-8-21)20-14-3-2-12(22)10-16(14)23-15/h1-4,9-10,19,22H,5-8H2
Formel vikt 329.0931