Läs mer
7-Hydroxy Amoxapin, TRC
Produktkod. 30132405
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132405 5 mg
17984515 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30132405 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH7978005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 37081-76-8
Molekylvikt (g/mol) 329.78
IUPAC-namn 8-kloro-6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4]bensoxazepin-2-ol
LEDER Oc1ccc2N=C(N3CCNCC3)c4cc(Cl)ccc4Oc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Hydroxy Amoxapine
Molekylformel C17 H16 Cl N3 O2
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C17H16ClN3O2/c18-11-1-4-15-13(9-11)17(21-7-5-19-6-8-21)20-14-3-2-12(22)10-16(14)23-15/h1-4,9-10,19,22H,5-8H2
Formel vikt 329.0931