Läs mer
7-Hydroxy Chlorpromazine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Hydroxy Chlorpromazine Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19ClN2OS.ClH/c1-19(2)8-3-9-20-14-6-5-13(21)11-17(14)22-16-7-4-12(18)10-15(16)20;/h4-7,10-11,21H,3,8-9H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 370.0673 |
| Procent renhet | >95% |