Läs mer
7-Hydroxy Coumarin-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Hydroxy Coumarin-13C6 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6O3/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5,10H/i1+1,3+1,5+1,6+1,7+1,8+1 |
| Formel vikt | 168.0518 |