Läs mer
7-Hydroxy Coumarin-d5 Sulfate Potassium Salt, TRC
Produktkod. 30403905
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30403905 2.5 mg
30399628 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30403905 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9248932.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1261392-49-7
Molekylformel C9D5KO6S
Molekylvikt (g/mol) 285.33
Synonym 7-Sulfooxy-2H-1-benzopyran-2-one-d5 Potassium Salt, Umbelliferone-d5 Sulfate Potassium Salt
LEDER O=C1OC2=C([2H])C(OS(=O)(O[K])=O)=C([2H])C([2H])=C2C([2H])=C1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Hydroxy Coumarin-d5 Sulfate Potassium Salt
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H6O6S.K/c10-9-4-2-6-1-3-7(5-8(6)14-9)15-16(11,12)13;/h1-5H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1/i1D,2D,3D,4D,5D;
Formel vikt 284.9758