Läs mer
7-Hydroxy Coumarin Sulfate Potassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Hydroxy Coumarin Sulfate Potassium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6O6S.K/c10-9-4-2-6-1-3-7(5-8(6)14-9)15-16(11,12)13;/h1-5H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 279.9444 |
| Procent renhet | >95% |