Läs mer
7-Hydroxy Coumarin, TRC
Produktkod. 30136484
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30136484 1 g -
30006999 2.5 g 2.5g
17935015 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136484 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9248751G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-35-6
Molekylformel C9 H6 O3
Molekylvikt (g/mol) 162.14
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-hydroxy-, Coumarin, 7-hydroxy- (7CI,8CI), 7-Hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 7-Hydroxy-2-chromenone, 7-Hydroxy-2H-chromen-2-one, 7-Hydroxycoumarin, 7-Hydroxylcoumarin, 7-Oxycoumarin, Hydrangin, Hydrangine, NSC 19790, Skimmetin, Skimmetine, Umbelliferon, Umbelliferone
IUPAC-namn 7-hydroxychromen-2-one
LEDER Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Hydroxycoumarin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H6O3/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5,10H
Formel vikt 162.0317
Procent renhet >95%