Läs mer
7-Hydroxy DAMPA, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Hydroxy DAMPA |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N7O3/c1-22(8-4-2-7(3-5-8)14(24)25)6-9-13(23)20-12-10(18-9)11(16)19-15(17)21-12/h2-5H,6H2,1H3,(H,24,25)(H5,16,17,19,20,21,23) |
| Formel vikt | 341.1236 |