missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

7-Hydroxy Granisetron-d3 Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30403682
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30403682 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30403682 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9426770.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 7-Hydroxygranisetron indazole-1-methyl-d3 hydrochloride
CAS 2124272-03-1
Molekylformel C18 2H3 H21 N4 O2 . Cl H
Kvantitet 0.5 mg
Synonym 7-Hydroxy-1-(methyl-d3)-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide hydrochloride, 7-Hydroxygranisetron-d3 hydrochloride, 7-Hydroxygranisetron-D3 hydrochloride (1-(methyl-D3)-indazole), 7-Hydroxy granisetron-d3 hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C18H24N4O2.ClH/c1-21-12-5-3-6-13(21)10-11(9-12)19-18(24)16-14-7-4-8-15(23)17(14)22(2)20-16;/h4,7-8,11-13,23H,3,5-6,9-10H2,1-2H3,(H,19,24);1H/t11-,12+,13-;/i2D3;
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])n1nc(C(=O)N[C@H]2C[C@H]3CCC[C@@H](C2)N3C)c4cccc(O)c14
IUPAC-namn 7-hydroxy-N-[(1S,5R)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl]-1-(trideuteriomethyl)indazole-3-carboxamide;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 367.89
Formel vikt 367.1854
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.