Läs mer
7-hydroxygranisetronhydroklorid, TRC
Produktkod. 30010529
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010529 1 mg
30008558 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30010529 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9426751MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 133841-04-0
Molekylformel C18 H24 N4 O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 364.87
Synonym 1H-Indazole-3-carboxamide, 7-hydroxy-1-methyl-N-(9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl)-, monohydrochloride, endo- (9CI), 9-Azabicyclo[3.3.1]nonane, 1H-indazole-3-carboxamide deriv., 7-Hydroxy-1-methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide hydrochloride, 7-Hydroxygranisetron hydrochloride, 7-Hydroxy granisetron hydrochloride
IUPAC-namn 7-hydroxy-1-metyl-N-[(1R,5S)-9-metyl-9-azabicyklo[3.3.1]nonan-3-yl]indazol-3-karboxamid; hydroklorid
LEDER Cl.CN1[C@@H]2CCC[C@H]1C[C@H](C2)NC(=O)c3nn(C)c4c(O)cccc34
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Hydroxygranisetron hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C18H24N4O2.ClH/c1-21-12-5-3-6-13(21)10-11(9-12)19-18(24)16-14-7-4-8-15(23)17(14)22(2)20-16;/h4,7-8,11-13,23H,3,5-6,9-10H2,1-2H3,(H,19,24);1H/t11-,12+,13-;
Formel vikt 364.1666
Procent renhet >95%