Läs mer
7-Hydroxy Memantine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Hydroxy Memantine Hydrochloride |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21NO.ClH/c1-9-3-10(2)5-11(13,4-9)8-12(14,6-9)7-10;/h14H,3-8,13H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 231.139 |