missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

7-Hydroxy Methotrexate Ammonium, TRC

Produktkod. 30135219
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135219 10 mg
30008484 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135219 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH94592610MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

Molekylformel C20 H22 N8 O6 . NH3
Molekylvikt (g/mol) 487.47
LEDER O=C([O-])[C@@H](NC(C1=CC=C(N(CC2=NC3=C(N)N=C(N)N=C3N=C2O)C)C=C1)=O)CCC(O)=O.[NH4+]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 7-Hydroxy Methotrexate Ammonium Salt
Analyt- eller komponentnamn 7-Hydroxy Methotrexate Ammonium Salt
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C20H23N9O6/c1-29(8-12-18(33)27-16-14(24-12)15(21)26-20(22)28-16)10-4-2-9(3-5-10)17(32)25-11(19(34)35-23)6-7-13(30)31/h2-5,11H,6-8H2,1,23H3,(H6-,21,22,25,26,27,28,30,31,32,33)/p+1/t11-/m0/s1
Lösningstyp Neat
Industry Type Forensics
Kvantitet 10 mg
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Privacy Policy.