Läs mer
7-Hydroxy-N-des{[2-(2-hydroxy)ethoxy]ethyl} Quetiapine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-7-ol dihydrochloride |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17N3OS.2ClH/c21-12-5-6-14-16(11-12)22-15-4-2-1-3-13(15)17(19-14)20-9-7-18-8-10-20;;/h1-6,11,18,21H,7-10H2;2*1H |
| Formel vikt | 383.0626 |