Läs mer
7-hydroxyquetiapin (1,0 mg/ml i metanol), TRC
Produktkod. 30179284
Change view
Kvantitet:
10 x 1 mL
Produktkod. Kvantitet
30179284 10 x 1 mL
1 options
Produktkod. 30179284 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT124510X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Hydroxyquetiapine
CAS 139079-39-3
Molekylformel C21 H25 N3 O3 S
Kvantitet 10 x 1 mL
Synonym 7-Hydroxyquetiapine, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-7-ol, 11-[4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]-, 11-[4-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-7-ol, 7-Hydroxyquetiapine, ICI 214227
InChI formel InChI=1S/C21H25N3O3S/c25-12-14-27-13-11-23-7-9-24(10-8-23)21-17-3-1-2-4-19(17)28-20-15-16(26)5-6-18(20)22-21/h1-6,15,25-26H,7-14H2
LEDER OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccc(O)cc3Sc4ccccc24
IUPAC-namn 6-[4-[2-(2-hydroxyetoxi)etyl]piperazin-1-yl]benzo[b][1,4]bensotiazin-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 399.51
Formel vikt 399.1617
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 7-Hydroxyquetiapine 1 mg/mL