missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Hydroxy Quetiapine Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Hydroxy Quetiapine Acetate |
| CAS | 329217-62-1 |
| Molekylformel | C23H27N3O4S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 11-[4-[2-[2-(Acetyloxy)ethoxy]ethyl]-1-piperazinyl]-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-7-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27N3O4S/c1-17(27)30-15-14-29-13-12-25-8-10-26(11-9-25)23-19-4-2-3-5-21(19)31-22-16-18(28)6-7-20(22)24-23/h2-7,16,28H,8-15H2,1H3 |
| LEDER | OC1=CC=C2C(SC3=CC=CC=C3C(N4CCN(CCOCCOC(C)=O)CC4)=N2)=C1 |
| IUPAC-namn | 2-(2-(4-(7-hydroxydibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl)ethoxy)ethyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 441.54 |
| Formel vikt | 441.17 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?