Läs mer
7-Hydroxy Quetiapine-d8, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Hydroxy Quetiapine-d8 |
| CAS | 1185098-57-0 |
| Molekylformel | C21H17D8N3O3S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 11-[4-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl-d8]-dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-7-ol, ICI214227-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25N3O3S/c25-12-14-27-13-11-23-7-9-24(10-8-23)21-17-3-1-2-4-19(17)28-20-15-16(26)5-6-18(20)22-21/h1-6,15,25-26H,7-14H2/i7D2,8D2,9D2,10D2 |
| LEDER | OC1=CC=C2N=C(N3C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(CCOCCO)C([2H])([2H])C3([2H])[2H])C4=C(C=CC=C4)SC2=C1 |
| IUPAC-namn | 6-[2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]piperazin-1-yl]benzo[b][1,4]benzothiazepin-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 407.56 |
| Formel vikt | 407.2119 |