Läs mer
7-Hydroxyquetiapin, TRC
Produktkod. 30179435
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179435 25 mg
30179212 1 mg
30179141 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30179435 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH95322525MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 139079-39-3
Molekylformel C21 H25 N3 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 399.51
Synonym 7-Hydroxyquetiapine, Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-7-ol, 11-[4-[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]-, 11-[4-[2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl]-1-piperazinyl]dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-7-ol, 7-Hydroxyquetiapine, ICI 214227
IUPAC-namn 6-[4-[2-(2-hydroxyetoxi)etyl]piperazin-1-yl]benzo[b][1,4]bensotiazin-2-ol
LEDER OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccc(O)cc3Sc4ccccc24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Hydroxyquetiapine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H25N3O3S/c25-12-14-27-13-11-23-7-9-24(10-8-23)21-17-3-1-2-4-19(17)28-20-15-16(26)5-6-18(20)22-21/h1-6,15,25-26H,7-14H2
Formel vikt 399.1617
Procent renhet >95%