missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Hydroxy Risperidone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Hydroxy Risperidone |
| CAS | 147663-04-5 |
| Molekylformel | C23 H27 F N4 O3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27FN4O3/c1-14-18(23(30)28-13-17(29)3-5-21(28)25-14)8-11-27-9-6-15(7-10-27)22-19-4-2-16(24)12-20(19)31-26-22/h2,4,12,15,17,29H,3,5-11,13H2,1H3 |
| LEDER | CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CC(O)CCC5=N1 |
| IUPAC-namn | 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-7-hydroxy-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 426.48 |
| Formel vikt | 426.2067 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?