Läs mer
7-Hydroxy Warfarin-d5, TRC
Produktkod. 30404087
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30404087 10 mg
30390112 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30404087 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH99613210MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94820-65-2
Molekylformel C19 2H5 H11 O5
Molekylvikt (g/mol) 329.36
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 4,7-dihydroxy-3-[3-oxo-1-(phenyl-d5)butyl]- (9CI), 7-Hydroxy Warfarin-d5, 7-Hydroxywarfarin-d5, 7-Hydroxywarfarin-D5 (phenyl-D5), 4,7-Dihydroxy-3-[3-oxo-1-(phenyl-d5)butyl]-2H-1-benzopyran-2-one
IUPAC-namn 4,7-dihydroxy-3-[3-oxo-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)butyl]chromen-2-one
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(CC(=O)C)C2=C(O)c3ccc(O)cc3OC2=O)c([2H])c1[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Hydroxywarfarin phenyl-d5
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H16O5/c1-11(20)9-15(12-5-3-2-4-6-12)17-18(22)14-8-7-13(21)10-16(14)24-19(17)23/h2-8,10,15,21-22H,9H2,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
Formel vikt 329.1312
Procent renhet >95%