Läs mer
7-hydroxycitronellal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hydroxycitronellal |
| CAS | 107-75-5 |
| Molekylformel | C10 H20 O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal, (±)-Hydroxycitronellal, 3,7-Dimethyl-7-hydroxyoctanal, 7-Hydroxycitronellal, Citronellal hydrate, Citronellal, hydroxy-, Cyclalia, Cyclosia, Cyclosia base, Fixol, Hydroxycitronellal, Laurine, Lilyl aldehyde, Muguet synthetic, Muguettine principle, NSC 406740, Phixia |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20O2/c1-9(6-8-11)5-4-7-10(2,3)12/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(CCCC(C)(C)O)CC=O |
| IUPAC-namn | 7-hydroxy-3,7-dimetyloktanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.26 |
| Formel vikt | 172.1463 |