Läs mer
7-Hydroxykumarin, 98 %
Produktkod. 11386776
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11386776 25 g 25g
11396776 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11386776 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04082.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 93-35-6 | C9H6O3 | 162,14 g/mol
7-Hydroxykumarin används som en intracellulär pH-känslig fluorescerande indikator& blodhjärnbarriärsond. Det används som ett solskyddsmedel och ett optiskt vitmedel för textilier. Det har också använts som ett förstärkningsmedium för färglaser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
7-Hydroxykumarin används som en intracellulär pH-känslig fluorescerande indikator& blodhjärnbarriärsond. Det används som ett solskyddsmedel och ett optiskt vitmedel för textilier. Det har också använts som ett förstärkningsmedium för färglaser.
Löslighet Löslig i vatten
(något vid 20 C), °95 % etanol (50 mg/ml), kloroform, aceton och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-35-6
Molekylformel C9H6O3
Molekylvikt (g/mol) 162.14
MDL-nummer MFCD00006878
InChI-nyckel ORHBXUUXSCNDEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxycoumarin, umbelliferone, 7-hydroxy-2h-chromen-2-one, hydrangin, skimmetin, 7-hydroxycoumarine, 7-oxycoumarin, hydrangine, skimmetine, umbelliferon
PubChem CID 5281426
ChEBI CHEBI:27510
IUPAC-namn 7-hydroxikromen-2-on
LEDER OC1=CC=C2C=CC(=O)OC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Hydroxycoumarin
Smältpunkt 228 °C till 232 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 127683
Merck Index 14,9847
Löslighetsinformation Löslig i vatten (något vid 20 °C), 95% etanol (50 mg/ml), kloroform, aceton och metanol.
Formel vikt 162.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.