Läs mer
7-Hydroxykumarin, 99 %
Produktkod. 10646312 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10646312 25 g Plastflaska 25g
10316950 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10646312 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 121110250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    678.80 SEK
    609.65 SEK / 25g
    Save 69.15 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 93-35-6 | C9H6O3 | 162,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93-35-6
Molekylformel C9H6O3
Molekylvikt (g/mol) 162.14
MDL-nummer MFCD00006878
InChI-nyckel ORHBXUUXSCNDEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxycoumarin, umbelliferone, 7-hydroxy-2h-chromen-2-one, hydrangin, skimmetin, 7-hydroxycoumarine, 7-oxycoumarin, hydrangine, skimmetine, umbelliferon
PubChem CID 5281426
ChEBI CHEBI:27510
LEDER OC1=CC=C2C=CC(=O)OC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Hydroxycoumarin
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 228 °C till 234 °C
Färg Beige-brun till vit
Förlust vid torkning 0,5 % max. (105 °C, 3 timmar)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 18, V,1, 386
Merck Index 15, 10032
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1g/100 ml (100 c). Andra lösligheter: fritt lösliga i ättiksyra och utspädda alkalier, fritt lösliga i alkohol och kloroform, sparsamt lösliga i eter
IUPAC-namn 7-hydroxikromen-2-on
Formel vikt 162.14
Procent renhet 99%
Fysisk form Powder and Agglomerate
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.