Läs mer
7-Hydroxyflavanone, 99%
Produktkod. 11486396
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11486396 5 g 5g
11496396 0.25 g 0.25g
11476396 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11486396 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24720.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6515-36-2 | C15H12O3 | 240.258 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6515-36-2
Molekylformel C15H12O3
Molekylvikt (g/mol) 240.258
MDL-nummer MFCD00017487
InChI-nyckel SWAJPHCXKPCPQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxyflavanone, 7-hydroxy-2-phenylchroman-4-one, chembl97542, 7-hydroxy-2-phenyl-4-chromanone, 7-hydroxy-2-phenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-7-hydroxy-2-phenyl, 7-hydroxy-flavanone, d05zpo
PubChem CID 1890
ChEBI CHEBI:34483
IUPAC-namn 7-hydroxi-2-fenyl-2,3-dihydrokromen-4-on
LEDER C1C(OC2=C(C1=O)C=CC(=C2)O)C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Hydroxyflavanone
Smältpunkt 187°C to 189°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 87355
Formel vikt 240.25
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.