Läs mer
7-hydroxiflavon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11428457
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet unitSize
11428457 1 g 1g
11438457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11428457 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18538.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 6665-86-7 | C15H10O3 | 238.242 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6665-86-7
Molekylformel C15H10O3
Molekylvikt (g/mol) 238.242
MDL-nummer MFCD00006835
InChI-nyckel MQGPSCMMNJKMHQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxyflavone, flavone, 7-hydroxy, 7-hydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy-2-phenyl, 7-hydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxy, unii-ze72458e4l, 7-hydroxy-2-phenyl-chromen-4-one, 7-hydroxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, 7-hydroxyflavone, 11
PubChem CID 5281894
ChEBI CHEBI:2268
IUPAC-namn 7-hydroxi-2-fenylkromen-4-on
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C=C(C=C3)O
Specifica
Kemiskt namn eller material 7-Hydroxyflavone
Smältpunkt 245°C to 247°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 194089
Formel vikt 238.25
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.