Läs mer
7-Hydroxyindole, 95%
Produktkod. 15773467 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15773467 1 g 1g
15783467 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15773467 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 462290010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2380-84-9 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2380-84-9
Molekylformel C8H7NO
Molekylvikt (g/mol) 133.15
InChI-nyckel ORVPXPKEZLTMNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-hydroxyindole, 7-indolol, 7-hydroxy-1h-indole, indol-7-ol, 7-hydroxy-indole, pubchem7345, 7-hydroxylindole
PubChem CID 2737651
IUPAC-namn lH-indol-7-ol
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)O)NC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Hydroxyindole
Smältpunkt 85.0°C to 87.0°C
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 133.15
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.