Läs mer
7-Hydroxymemantine Hydrochloride, Mikromol
Produktkod. 30459018
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30459018 25 mg
1 options
Produktkod. 30459018 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1045.120025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7-Hydroxymemantine Hydrochloride, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Hydroxy Memantine Hydrochloride
CAS 356572-08-2
Analyt- eller komponentnamn 7-Hydroxy Memantine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H21 N O . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 3-Amino-5,7-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-ol Hydrochloride (1:1), 1-Amino-3,5-dimethyl-7-hydroxyadamantane hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H21NO.ClH/c1-9-3-10(2)5-11(13,4-9)8-12(14,6-9)7-10;/h14H,3-8,13H2,1-2H3;1H/t9-,10+,11+,12-;
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.C[C@]12C[C@]3(C)C[C@@](N)(C1)C[C@@](O)(C2)C3
IUPAC-namn (5S,7R)-3-amino-5,7-dimethyladamantan-1-ol;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 231.76
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 231.139 g/mol