missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-(Hydroxymethyl)-1,8-naphthyridin-2(1H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-(Hydroxymethyl)-1,8-naphthyridin-2(1H)-one |
| CAS | 1189541-54-5 |
| Molekylformel | C9H8N2O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2O2/c12-5-7-3-1-6-2-4-8(13)11-9(6)10-7/h1-4,12H,5H2,(H,10,11,13) |
| LEDER | OCc1ccc2C=CC(=O)Nc2n1 |
| IUPAC-namn | 7-(hydroxymethyl)-1H-1,8-naphthyridin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.17 |
| Formel vikt | 176.0586 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?