Läs mer
7-Hydroxyquinoline-(1H)-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Hydroxyquinoline-(1H)-2-one |
| CAS | 70500-72-0 |
| Molekylformel | C9 H7 N O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2(1H)-Quinolinone, 7-hydroxy-, 2,7-Dihydroxyquinoline, 7-Hydroxy-1H-quinolin-2-one, 7-Hydroxy-2(1H)-quinolinone, 7-Hydroxycarbostyril |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO2/c11-7-3-1-6-2-4-9(12)10-8(6)5-7/h1-5,11H,(H,10,12) |
| LEDER | Oc1ccc2C=CC(=O)Nc2c1 |
| IUPAC-namn | 7-hydroxy-1H-quinolin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.16 |
| Formel vikt | 161.0477 |