Läs mer
7-Hydroxyquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Hydroxyquinoline |
| CAS | 580-20-1 |
| Molekylformel | C9 H7 N O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 7-Hydroxyquinoline |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO/c11-8-4-3-7-2-1-5-10-9(7)6-8/h1-6,11H |
| LEDER | Oc1ccc2cccnc2c1 |
| IUPAC-namn | quinolin-7-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.158 |
| Formel vikt | 145.053 |