Läs mer
7-jod-2,3-dihydrobenso[b]furan, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10738815
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10738815 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10112784 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10738815 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00911DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 264617-03-0
Molekylformel C8H7IO
Molekylvikt (g/mol) 246.047
MDL-nummer MFCD11109311
InChI-nyckel IASDAJCCAFGOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-iodo-2,3-dihydrobenzo b furan, 7-iodo-2,3-dihydrobenzofuran, benzofuran,2,3-dihydro-7-iodo
PubChem CID 33589431
IUPAC-namn 7-jod-2,3-dihydro-l-bensofuran
LEDER C1COC2=C1C=CC=C2I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Iodo-2, 3-dihydrobenzo[b]furan
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 246.04
Procent renhet 97%