Läs mer
7-jod-3,4-dihydro-2H-1,5-bensodioxepin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10417042
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10417042 1 g 1g
10600466 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10417042 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC13211DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 306934-90-7
Molekylformel C9H9IO2
Molekylvikt (g/mol) 276.073
MDL-nummer MFCD02677706
InChI-nyckel CIZHAPZOOAJDCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-iodo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine, 2h-1,5-benzodioxepin,3,4-dihydro-7-iodo
PubChem CID 2776396
IUPAC-namn 7-jod-3,4-dihydro-2H-1,5-bensodioxepin
LEDER C1COC2=C(C=C(C=C2)I)OC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Iodo-3, 4-dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 276.07
Procent renhet 95%