Läs mer
7-jod-3,4-dihydro-2H-1,5-bensodioxepin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10600466
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10600466 5 g 5g
10417042 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10600466 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC13211DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Identificatori chimici
CAS 306934-90-7
Molekylformel C9H9IO2
Molekylvikt (g/mol) 276.073
MDL-nummer MFCD02677706
InChI-nyckel CIZHAPZOOAJDCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-iodo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepine, 2h-1,5-benzodioxepin,3,4-dihydro-7-iodo
PubChem CID 2776396
IUPAC-namn 7-jod-3,4-dihydro-2H-1,5-bensodioxepin
LEDER C1COC2=C(C=C(C=C2)I)OC1
Specifica
Kemiskt namn eller material 7-Iodo-3, 4-dihydro-2H-1, 5-benzodioxepine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 276.07
Procent renhet 95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.