Läs mer
7-Iodoacetamidocoumarin-4-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Iodoacetamidocoumarin-4-carboxylic Acid |
| CAS | 284679-24-9 |
| Molekylformel | C12 H8 I N O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8INO5/c13-5-10(15)14-6-1-2-7-8(12(17)18)4-11(16)19-9(7)3-6/h1-4H,5H2,(H,14,15)(H,17,18) |
| LEDER | OC(=O)C1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)CI)ccc12 |
| IUPAC-namn | 7-[(2-iodoacetyl)amino]-2-oxochromene-4-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 373.1 |
| Formel vikt | 372.9447 |