Läs mer
7-Keto kolesterol-d7, TRC
Produktkod. 30397415
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30397415 10 mg
30390904 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30397415 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK18505210MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 127684-08-6
Molekylformel C27 2H7 H37 O2
Molekylvikt (g/mol) 407.68
Synonym Cholest-5-en-7-one-25,26,26,26,27,27,27-d7, 3-hydroxy-, (3β)- (9CI), 7-Oxocholesterol-25,26,27-d7, (3β)-3-Hydroxycholest-5-en-7-one-25,26,26,26,27,27,27-d7, 7-Ketocholesterol-25,26,26,26,27,27,27-D7, 7-Oxocholesterol-d7, Cholest-5-en-3β-ol-7-one-25,26,26,26,27,27,27-d7, δ5-Cholesten-3β-ol-7-one-d7
IUPAC-namn (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-hydroxy-10,13-dimetyl-17-[(2R)-6,7,7,7-tetradeuterio-6-(trideuteriometyl)heptan-2-yl]-1,2,3,4,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydrocykloopenta[a]fenantren-7-one
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])(CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@H]3[C@H](CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@H](O)CC4=CC3=O)C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Ketocholesterol-d7
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C27H44O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h16-18,20-23,25,28H,6-15H2,1-5H3/t18-,20+,21-,22+,23+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3,17D
Formel vikt 407.3781