Läs mer
7-Keto Cholesterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Ketocholesterol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h16-18,20-23,25,28H,6-15H2,1-5H3/t18-,20+,21-,22+,23+,25+,26+,27-/m1/s1 |
| Formel vikt | 400.3341 |