Läs mer
7-Ketoabiraterone Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Ketoabiraterone Acetate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H31NO3/c1-16(28)30-19-8-10-25(2)18(13-19)14-23(29)24-21-7-6-20(17-5-4-12-27-15-17)26(21,3)11-9-22(24)25/h4-6,12,14-15,19,21-22,24H,7-11,13H2,1-3H3/t19-,21-,22-,24-,25-,26+/m0/s1 |
| Formel vikt | 405.2304 |
| Procent renhet | >95% |