Läs mer
7-Ketokolesterol-25,26,26,26,27,27,27-d7, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Ketocholesterol-d7 |
| CAS | 127684-08-6 |
| Molekylformel | C27 2H7 H37 O2 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C27H44O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h16-18,20-23,25,28 H,6-15H2,1-5H3/t18-,20+,21-,22+,23+,25+,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3,17 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(CCC[C@@H](C)[C@H]1 CC[C@H]2 [C@H]3 [C@H](CC[C@]12 C)[C@@]4(C)CC[C@H](O)CC4=CC3=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | (3 S,8 S,9 S,10 R,13 R,14 S,17 R)-3-hydroxy-10,13-dimetyl-17-[(2 R)-6,7,7,7-tetradeuterio-6-(trideuteriometyl)heptan-2-yl]-1,2,3,4,8,9,11,12,14,15,16,17-dodekahydrocyklopenta[a]fenantren-7-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 407.68 |
| Formel vikt | 407,3781 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% kemisk renhet |