Läs mer
7-Methoxy-1-naphthaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Methoxy-1-naphthaldehyde |
| CAS | 158365-55-0 |
| Molekylformel | C12 H10 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 7-Methoxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, MONAL 71 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O2/c1-14-11-6-5-9-3-2-4-10(8-13)12(9)7-11/h2-8H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc2cccc(C=O)c2c1 |
| IUPAC-namn | 7-methoxynaphthalene-1-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 186.207 |
| Formel vikt | 186.068 |