Läs mer
7-Methoxy-1-naphthaleneacetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(7-methoxynaphthalen-1-yl)acetamide |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO2/c1-16-11-6-5-9-3-2-4-10(7-13(14)15)12(9)8-11/h2-6,8H,7H2,1H3,(H2,14,15) |
| Formel vikt | 215.0946 |