Läs mer
7-Metaxi-1-naftalenacetonitril, Mikromol™
Beskrivning
7-Methoxy-1-naftalenacetonitril
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Methoxy-1-naphthylacetonitrile |
| CAS | 138113-08-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 7-Methoxy-1-naphthylacetonitrile |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C13 H11 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 7-Methoxy-1-naphthaleneacetonitrile, (7-Methoxynaphthalen-1-yl)acetonitrile, 1-Cyanomethyl-7-methoxynaphthalene, 2-(7-Methoxy-1-naphthyl)acetonitrile, 2-(7-Methoxynaphthalen-1-yl)acetonitrile, 7-Methoxy-1-naphthylacetonitrile, 7-Methoxynaphthalene-1-acetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NO/c1-15-12-6-5-10-3-2-4-11(7-8-14)13(10)9-12/h2-6,9H,7H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccc2cccc(CC#N)c2c1 |
| IUPAC-namn | 2-(7-metoxinafhalen-1-yl)acetonitril |
| Visa mer |