missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

7-Methoxy-1-naphthaleneethanamine Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30476763
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30476763 100 mg
30482572 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30476763 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM265585100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 139525-77-2
Molekylformel C13 H15 N O . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 237.73
Synonym 1-Naphthaleneethanamine, 7-methoxy-, hydrochloride (9CI), 2-(7-Methoxy-1-naphthyl)ethanamine hydrochloride, 2-(7-Methoxynaphthalen-1-yl)ethanamine hydrochloride, Agomelatine Impurity A HCl
IUPAC-namn 2-(7-methoxynaphthalen-1-yl)ethanamine;hydrochloride
LEDER Cl.COc1ccc2cccc(CCN)c2c1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-(7-Methoxy-1-naphthyl)ethylamine hydrochloride
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H15NO.ClH/c1-15-12-6-5-10-3-2-4-11(7-8-14)13(10)9-12;/h2-6,9H,7-8,14H2,1H3;1H
Formel vikt 237.092
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.