missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Methoxy-1-naphthaleneethanamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(7-Methoxy-1-naphthyl)ethylamine hydrochloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO.ClH/c1-15-12-6-5-10-3-2-4-11(7-8-14)13(10)9-12;/h2-6,9H,7-8,14H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 237.092 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?